Merck
SAB1404896
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STMN2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
SCG10, SCGN10, SGC10
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2G7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.88 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STMN2(11075)
Allgemeine Beschreibung
Superior cervical ganglion-10 is a neuronal growth-associated protein that shares significant amino acid sequence similarity with the phosphoprotein stathmin (MIM 151442).[supplied by OMIM
Immunogen
STMN2 (NP_008960, 73 a.a. ~ 179 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SPKKKDLSLEEIQKKLEAAEERRKSQEAQVLKQLAEKREHEREVLQKALEENNNFSKMAEEKLILKMEQIKENREANLAAIIERLQEKERHAAEVRRNKELQVELSG*
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)