SAB1404877
Monoclonal Anti-EDAR antibody produced in mouse
clone 3A7, ascites fluid
Synonym(e):
DL, ED1R, ED3, ED5, EDA-A1R, EDA1R, EDA3, FLJ94390
Größe auswählen
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A7, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~38.76 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EDAR(10913)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
TKDEDYGCVPCPAEKFSKGGYQICRRHKDCEGFFRATVLTPGDMENDAECGPCLPGYYMLENRPRNIYGMVCYSCLLAPPNTKECVGATSGASANFPGTSGSSTLSPFQHAHKEL
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)