Merck
SAB1404733
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-POLR1C antibody produced in mouse
clone M1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
RPA39, RPA40, RPA5, RPAC1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~64.17 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POLR1C(9533)
Immunogen
POLR1C (AAH08863, 1 a.a. ~ 346 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAASQAVEEMRSRVVLGEFGVRNVHTTDFPGNYSGYDDAWDQDRFEKNFRVDVVHMDENSLEFDMVGIDAAIANAFRRILLAEVPTMAVEKVLVYNNTSIVQDEILAHRLGLIPIHADPRLFEYRNQGDEEGTEIDTLQFRLQVRCTRNPHAAKDSSDPNELYVNHKVYTRHMTWIPLGNQADLFPEGTIRPVHDDILIAQLRPGQEIDLLMHCVKGIGKDHAKFSPVATASYRLLPDITLLEPVEGEAAEELSRCFSPGVIEVQEVQGKKVARVANPRLDTFSREIFRNEKLKKVVRLARVRDHYIFSVESTGVLPPDVLVSEAIKVLMGKCRRFLDELDAVQMD
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable