Merck
SAB1404706
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAOK2 antibody produced in mouse
clone 3A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KIAA0881, MAP3K17, PSK, PSK1, TAO1, TAO2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TAOK2(9344)
Immunogen
TAOK2 (AAH51798, 831 a.a. ~ 930 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ELQCRQYKRKMLLARHSLDQDLLREDLNKKQTQKDLECALLLRQHEATRELELRQLQAVQRTRAELTRLQHQTELGNQLEYNKRREQELRQKHAAQVRQQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable