Merck
SAB1404134
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NME3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DR-nm23, KIAA0516, NDPK-C, NDPKC, NM23-H3, c371H6.2
Größe auswählen
100 μG
CHF 473.00
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 473.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.78 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NME3(4832)
Immunogen
NME3 (NP_002504.2, 73 a.a. ~ 169 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RERPFYGRLVKYMASGPVVAMVWQGLDVVRTSRALIGATNPADAPPGTIRGDFCIEVGKNLIHGSDSVESARREIALWFRADELLCWEDSAGHWLYE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)