SAB1404112
Monoclonal Anti-NDUFA1 antibody produced in mouse
clone 2A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CI-MWFE, MWFE, ZNF183
Größe auswählen
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum20. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum20. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~33.81 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDUFA1(4694)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MWFEILPGLSVMGVCLLIPGLATAYIHRFTNGGKEKRVAHFGYHWSLMERDRRISGVDRYYVSKGLENID
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)