SAB1403822
Monoclonal Anti-FKBP5 antibody produced in mouse
clone 3D10-1G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FKBP51, FKBP54, MGC111006, P54, PPIase, Ptg-10
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D10-1G11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~76.38 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... FKBP5(2289)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MTTDEGAKNNEESPTATVAEQGEDITSKKDRGVLKIVKRVGNGEETPMIGDKVYVHYKGKLSNGKKFDSSHDRNEPFVFSLGKGQVIKAWDIGVATMKKGEICHLLCKPEYAYGSAGSLPKIPSNATLFFEIELLDFKGEDLFEDGGIIRRTKRKGEGYSNPNEGATVEIHLEGRCGGRMFDCRDVAFTVGEGEDHDIPIGIDKALEKMQREEQCILYLGPRYGFGEAGKPKFGIEPNAELIYEVTLKSFEKAKESWEMDTKEKLEQAAIVKEKGTVYFKGGKYMQAVIQYGKIVSWLEMEYGLSEKESKASESFLLAAFLNLAMCYLKLREYTKAVECCDKALGLDSANEKGLYRRGEAQLLMNEFESAKGDFEKVLEVNPQNKAARLQISMCQKKAKEHNERDRRIYANMFKKFAEQDAKEEANKAMGKKTSEGVTNEKGTDSQAMEEEKPEGHV
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)