SAB1403609
Monoclonal Anti-BMP2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BMP2A
Größe auswählen
CHF 473.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.65 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BMP2(650)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
QAKHKQRKRLKSSCKRHPLYVDFSDVGWNDWIVAPPGYHAFYCHGECPFPLADHLNSTNHAIVQTLVNSVNSKIPKACCVPTELSAISMLYLDENEKVVLKNYQDMVVEGCGCR
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)