SAB1403599
Monoclonal Anti-BCL9 antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
LGS, MGC131591
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BCL9(607)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
DDDSPPARSPNLPSMNNMPGMGINTQNPRISGPNPVVPMPTLSPMGMTQPLSHSNQMPSPNAVGPNIPPHGVPMGPGLMSHNPIMGHGSQEPPMVPQGRM
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable