Merck
SAB1403485
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UNC5CL antibody produced in mouse
clone 3G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC34763, ZUD
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~83.09 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UNC5CL(222643)
Immunogen
UNC5CL (AAH35284, 1 a.a. ~ 518 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MCPQESSFQPSQFLLLVGVPVASVLLLAQCLRWHCPRRLLGACWTLNGQEEPVSQPTPQLENEVSRQHLPATLPEMVAFYQELHTPTQGQTMVRQLMHKLLVFSAREVDHRGGCLMLQDTGISLLIPPGAVAVGRQERVSLILVWDLSDAPSLSQAQGLVSPVVACGPHGASFLKPCTLTFKHCAEQPSHARTYSSNTTLLDAKVWRPLGRPGAHASRDECRIHLSHFSLYTCVLEAPVGREARKWLQLAVFCSPLVPGQSHLQLRIYFLNNTPCALQWALTNEQPHGGRLRGPCQLFDFNGARGDQCLKLTYISEGWENVDDSSCQLVPHLHIWHGKCPFRSFCFRRKAADENEDCSALTNEIIVTMHTFQDGLETKYMEILRFQASEEESWAAPPPVSQPPPCNRLPPELFEQLRMLLEPNSITGNDWRGLASHLGLCGMKIRFLSCQRSPAAAILELFEEQNGSLQELHYLMTVMERLDCASAIQNYLSGTHGGSPGPERGGARDNQGLELDEKL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)