Merck
SAB1403472
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TTL, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC46235
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TTL(150465)
Allgemeine Beschreibung
TTL is a cytosolic enzyme involved in the posttranslational modification of alpha-tubulin (see MIM 602529). Alpha-tubulin within assembled microtubules is detyrosinated over time at the C terminus. After microtubule disassembly, TTL restores the tyrosine residues and consequently participates in a cycle of tubulin detyrosination and tyrosination (Erck et al., 2003 [PubMed 14571137]).[supplied by OMIM
Immunogen
TTL (NP_714923, 279 a.a. ~ 377 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LESSILLQIKHIIRNCLLSVEPAISTKHLPYQSFQLFGFDFMVDEELKVWLIEVNGAPACAQKLYAELCQGIVDIAISSVFPPPDVEQPQTQPAAFIKL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)