Merck
SAB1403362
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRELD2 antibody produced in mouse
clone 2B6, ascites fluid
Synonym(e):
DKFZp667O055, MGC11256
Größe auswählen
200 μL
CHF 473.00
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
CHF 473.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B6, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~36.78 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CRELD2(79174)
Immunogen
CRELD2 (NP_077300, 162 a.a. ~ 258 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GDGSCRCHMGYQGPLCTDCMDGYFSSLRNETHSICTACDESCKTCSGLTNRDCGECEVGWVLDEGACVDVDECAAEPPPCSAAQFCKNANGSYTCEE
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)