Merck
SAB1403327
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CNOT6 antibody produced in mouse
clone 4A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CCR4, KIAA1194
Größe auswählen
100 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 403.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CNOT6(57472)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a subunit of the CCR4-NOT core transcriptional regulation complex. The encoded protein has a 3′-5′ RNase activity and prefers polyadenylated substates. (provided by RefSeq)
Immunogen
CNOT6 (NP_056270.2, 112 a.a. ~ 210 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LPFELGKLFQLQTLGLKGNPLTQDILNLYQEPDGTRRLLNYLLDNLSGTAKRITTEQPPPRSWIMLQEPDRTRPTALFSVMCYNVLCDKYATRQLYGYC
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)