Merck
SAB1403208
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAGEH1 antibody produced in mouse
clone 2B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
1-Apr, MAGEH
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~50.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAGEH1(28986)
Allgemeine Beschreibung
This gene is thought to be involved in apoptosis. Multiple polyadenylation sites have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
MAGEH1 (AAH11954, 1 a.a. ~ 219 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPRGRKSRRRRNARAAEENRNNRKIQASEASETPMAASVVASTPEDDLSGPEEDPSTPEEASTTPEEASSTAQAQKPSVPRSNFQGTKKSLLMSILALIFIMGNSAKEALVWKVLGKLGMQPGRQHSIFGDPKKIVTEEFVRRGYLIYKPVPRSSPVEYEFFWGPRAHVESSKLKVMHFVARVRNRCSKDWPCNYDWDSDDDAEVEAILNSGARGYSAP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)