Merck
SAB1403207
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC6A16 antibody produced in mouse
clone 2E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
NTT5
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum27. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~35.68 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC6A16(28968)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SLC6A16 shows structural characteristics of an Na(+)- and Cl(-)-dependent neurotransmitter transporter, including 12 transmembrane (TM) domains, intracellular N and C termini, and large extracellular loops containing multiple N-glycosylation sites.[supplied by OMIM
Immunogen
SLC6A16 (NP_054756.2, 406 a.a. ~ 492 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RCCERNAEILLKLINLGKLPPDAKPPVNLLYNPTSIYNAWLSGLPQHIKSMVLREVTECNIETQFLKASEGPKFAFLSFVEAMSFLP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)