SAB1403184
Monoclonal Anti-LRRC29, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4H7, ascites fluid
Synonym(e):
FBL9, FBXL9
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4H7, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LRRC29(26231)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
CPSLEHLALSHCSRLSDKGWAQAASSWPRLQHLNLSSCSQLIEQTLDAIGQACRQLRVLDVATCPGINMAAVRRFQAQLPQVSCVQSRFVGGADLTLTL
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)