SAB1403126
Monoclonal Anti-DIP2A antibody produced in mouse
clone 4E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
C21orf106, DIP2
Größe auswählen
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum10. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum10. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~47.645 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DIP2A(23181)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
KYKERKMPMPSKRRSVLVHSSVETYTPPDTSSASEDEGSLRRPGRLTSTPLQSHSSVEPWLDRVIQGSSTSSSASSTSSHPGGRPTTAPSAAATPGAAATTALAGLEAHTHIDLHSAPPDVTTGLVEHSYFERPQVASVRSVPRGCSGSMLETADGVPVNSRVSSKIQQLLNTLKRPKRPPLKEFFVDDFEELLE
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)