SAB1403098
Monoclonal Anti-RBPMS antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HERMES
Größe auswählen
CHF 473.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~50.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... RBPMS(11030)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MNNGGKAEKENTPSEANLQEEEVRTLFVSGLPLDIKPRELYLLFRPFKGYEGSLIKLTSKQPVGFVSFDSRSEAEAAKNALNGIRFDPEIPQTLRLEFAKANTKMAKNKLVGTPNPSTPLPNTVPQFIAREPYELTVPALYPSSPEVWAPYPLYPAELAPALPPPAFTYPASLHAQCFSPEAKPNTPVFCPLLQQIRFVSGNVFVTYQPTADQQRELPC
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)