SAB1403022
Monoclonal Anti-PEX16 antibody produced in mouse
clone 3E10, ascites fluid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E10, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~64.17 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PEX16(9409)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MEKLRLLGLRYQEYVTRHPAATAQLETAVRGFSYLLAGRFADSHELSELVYSASNLLVLLNDGILRKELRKKLPVSLSQQKLLTWLSVLECVEVFMEMGAAKVWGELGRWLVIALIQLAKAVLRILLLLWFKAGLQTSPPIAPLDRETQAQPPDGDHSPGNHEQSYVGKRSNRVVRTLQNTPSLHSRHWGAPQQREGRQQQHHEELSATPTPLGLQETIAEFLYIARPLLHLLSLGLWGQRSWKPWLLAGVVDVTSLSLLSDRKGLTRRERRELRRRTILLLYYLLRSPFYDRFSEARILFLLQLLADHVPGVGLVTTSQRAASPCLPARPHTQPWSPPAFLPGHP
Physikalische Form
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable