SAB1402988
Monoclonal Anti-GAS7 antibody produced in mouse
clone 1H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.22 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GAS7(8522)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
VEKPLMNFRENFKKDMKKCDHHIADLRKQLASRYASVEKARKALTERQRDLEMKTQQLEIKLSNKTEEDIKKARRKSTQAGDDLMRCVDLYNQAQSKWFEE
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)