SAB1402981
Monoclonal Anti-RBM10 antibody produced in mouse
clone 2F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DXS8237E, GPATC9, GPATCH9, KIAA0122, MGC1132, MGC997, ZRANB5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.99 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RBM10(8241)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
QKVSMHYSDPKPKINEDWLCNKCGVQNFKRREKCFKCGVPKSEAEQKLPLGTRLDQQTLPLGGRELSQGLLPLPQPYQAQGVLASQALSQGSEPSSENANDTIILRNL
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)