Merck
SAB1402980
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-U2AF1L2 antibody produced in mouse
clone 2H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC142014, MGC142040, U2AF1-RS2, U2AF1L2, U2AF1RS2, URP
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2H5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZRSR2(8233)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes an essential splicing factor. The encoded protein associates with the U2 auxiliary factor heterodimer, which is required for the recognition of a functional 3′ splice site in pre-mRNA splicing, and may play a role in network interactions during spliceosome assembly. (provided by RefSeq)
Immunogen
U2AF1L2 (NP_005080.1, 294 a.a. ~ 393 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GRQLQCEFCPVTRWKMAICGLFEIQQCPRGKHCNFLHVFRNPNNEFWEANRDIYLSPDRTGSSFGKNSERRERMGHHDDYYSRLRGRRNPSPDHSYKRNG
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)