SAB1402851
Monoclonal Anti-MYH3 antibody produced in mouse
clone 3H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HEMHC, MYHC-EMB, MYHSE1, SMHCE
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3H3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MYH3(4621)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
SSDTEMEVFGIAAPFLRKSEKERIEAQNQPFDAKTYCFVVDSKEEYAKGKIKSSQDGKVTVETEDNRTLVVKPEDVYAMNPPKFDRIEDMAMLTHLNEP
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)