SAB1402786
Monoclonal Anti-GGTLA1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3E10, ascites fluid
Synonym(e):
DKFZp566O011, FLJ92733, GGT-REL, GGTLA1
Größe auswählen
CHF 474.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E10, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~34.58 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GGT5(2687)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
GFDLRAAIAAPILHVNSKGCVEYEPNFSQEVQRGLQDRGQNQTQRPFFLNVVQAVSQEGACVYAVSDLRKSGEAAGY
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)