Merck
SAB1402733
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COL9A3 antibody produced in mouse
clone 2B5, ascites fluid
Synonym(e):
DJ885L7.4.1, EDM3, FLJ90759, IDD, MED
Größe auswählen
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B5, monoclonal
Mol-Gew.
antigen ~32.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL9A3(1299)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes one of the three alpha chains of type IX collagen, the major collagen component of hyaline cartilage. Type IX collagen, a heterotrimeric molecule, is usually found in tissues containing type II collagen, a fibrillar collagen. Mutations in this gene are associated with multiple epiphyseal dysplasia. (provided by RefSeq)
Immunogen
COL9A3 (NP_001844, 280 a.a. ~ 338 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GDLGRPGPKGTPGVAGPSGEPGMPGKDGQNGVPGLDGQKGEAGRNGAPGEKGPNGLPGL
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)