SAB1402654
Monoclonal Anti-SLC25A25 antibody produced in mouse
clone 4D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KIAA1896, MCSC, MGC105138, MGC119514, MGC119515, MGC119516, MGC119517, PCSCL, RP11-395P17.4
Größe auswählen
CHF 474.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC25A25(114789)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
LCLCLYVPVIGEAQTEFQYFESKGLPAELKSIFKLSVFIPSQEFSTYRQWKQKIVQAGDKDLDGQLDFEEFVHYLQDHEKKLRLVFKSLDKKNDGRIDAQEIMQSLRDL
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)