Merck
SAB1402607
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SAR1A antibody produced in mouse
clone 3G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
SAR1, SARA1, Sara, masra2
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~47.89 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SAR1A(56681)
Immunogen
SAR1A (AAH03658, 1 a.a. ~ 198 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSFIFEWIYNGFSSVLQFLGLYKKSGKLVFLGLDNAGKTTLLHMLKDDRLGQHVPTLHPTSEELTIAGMTFTTFDLGGHEQARRVWKNYLPAINGIVFLVDCADHSRLVESKVELNALMTDETISNVPILILGNKIDRTDAISEEKLREIFGLYGQTTGKGNVTLKELNARPMEVFMCSVLKRQGYGEGFRWLSQYID
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ilka Wilhelmi et al.
Nature communications, 7, 12347-12347 (2016-08-06)
The transport of secretory proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi depends on COPII-coated vesicles. While the basic principles of the COPII machinery have been identified, it remains largely unknown how COPII transport is regulated to accommodate tissue-