Merck
SAB1402564
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MYCBP antibody produced in mouse
clone 2E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
AMY-1
Größe auswählen
100 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 403.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2E9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.44 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYCBP(26292)
Allgemeine Beschreibung
The MYCBP gene encodes a protein that binds to the N-terminal region of MYC (MIM 190080) and stimulates the activation of E box-dependent transcription by MYC.[supplied by OMIM
Immunogen
MYCBP (AAH08686, 1 a.a. ~ 103 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAHYKAADSKREQFRRYLEKSGVLDTLTKVLVALYEEPEKPNSALDFLKHHLGAATPENPEIELLRLELAEMKEKYEAIVEENKKLKAKLAQYEPPQEEKRAE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)