SAB1402490
Monoclonal Anti-ENDOGL1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ENDOGL1, ENDOGL2, ENGL, ENGL-B, ENGL-a, MGC125944, MGC125945
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EXOG(9941)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
LQDLEKLSGLVFFPHLDRTSDIRNICSVDTCKLLDFQEFTLYLSTRKIEGARSVLRLEKIMENLKNAEIEPDDYFMSRYEKKLEELKAKEQSGTQIRKPS
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable