SAB1402157
Monoclonal Anti-CRY2 antibody produced in mouse
clone 3H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ10332, HCRY2, KIAA0658, PHLL2
Größe auswählen
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3H4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.12 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CRY2(1408)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
VEVVTENSHTLYDLDRIIELNGQKPPLTYKRFQAIISRMELPKKPVGLVTSQQMESCRAEIQENHDETYGVPSLEELGFPTEGLGPAVWQG
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)