Merck
SAB1402081
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2G4D antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
cPLA2delta
Größe auswählen
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
The phospholipase A2 enzyme family, including PLA2G4D, catalyze the hydrolysis of glycerophospholipids at the sn-2 position and then liberate free fatty acids and lysophospholipids (Chiba et al., 2004 [PubMed 14709560]).[supplied by OMIM
Immunogen
PLA2G4D (AAH34571.1, 1 a.a. ~ 216 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGRLMRRIPEPRICFLEAIWSNIFSLNLLDAWYDLTSSGESWKQHIKDKTRSLEKEPLTTSGTSSRLEASWLQPGTALAQAFKGFLTGRPLHQRSPNFLQGLQLHQDYCSHKDFSTWADYQLDSMPSQLTPKEPRLCLVDAAYFINTSSPSMFRPGRRLDLILSFDYSLSAPFEVPWSPQGNPSAQPGQAPEASSRATEPLPHTARVPKGRRGVRP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)