Merck
SAB1402075
Sigma-Aldrich
Anti-PGM2L1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BM32A, FLJ32029
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PGM2L1(283209)
Immunogen
PGM2L1 (AAH59360.1, 1 a.a. ~ 622 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAENTEGDLNSNLPHAPYHTGDPQLDTAIGQWLRWDKNPKTKEQIENLLRNGMNKELRDRLCCRMTFGTAGLRSAMGAGFCYINDLTVIQSTQGMYKYLERCFSDFKQRGFVVGYDTRGQVTSSCSSQRLAKLTAAVLLAKDVPVYLFSRYVPTPFVPYAVQKLKAVAGVMITASHNRKEDNGYKVYWETGAQITSPHDKEILKCIEECVEPWNGSWNDNLVDTSPLKRDPLQDICRRYMEDLKKICFYRELNSKTTLKFVHTSFHGVGHDYVQLAFKVFGFKPPIPVPEQKDPDPDFSTVKCPNPEEGESVLELSLRLAEKENARVVLATDPDADRLAAAELQENGCWKVFTGNELAALFGWWMFDCWKKNKSRNADVKNVYMLATTVSSKILKAIALKEGFHFEETLPGFKWIGSRIIDLLENGKEVLFAFEESIGFLCGTSVLDKDGVSAAVVVAEMASYLETMNITLKQQLVKVYEKYGYHISKTSYFLCYEPPTIKSIFERLRNFDSPKEYPKFCGTFAILHVRDITTGYDSSQPNKKSVLPVSKNSQMITFTFQNGCVATLRTSGTEPKIKYYAEMCASPDQSDTALLEEELKKLIDALIENFLQPSKNGLIWRSV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)