Merck
SAB1402059
Sigma-Aldrich
Anti-GSTA5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GSTA5(221357)
Allgemeine Beschreibung
The glutathione S-transferases (GST; EC 2.5.1.18) catalyze the conjugation of reduced glutathiones and a variety of electrophiles, including many known carcinogens and mutagens. The cytosolic GSTs belong to a large superfamily, with members located on different chromosomes. For additional information on GSTs, see GSTA1 (MIM 138359).[supplied by OMIM
Immunogen
GSTA5 (AAI48817.1, 1 a.a. ~ 222 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEKPKLHYSNARGSMESIRWLLAAAGVELEEKFLESAEDLDKLRNDGSLLFQQVPMVEIDGMKLVQTRAILNYIASKYNLYGKDMKERALIDMYTEGIVDLTEMILLLLICQPEERDAKTALVKEKIKNRYFPAFEKVLKSHRQDYLVGNKLSWADIHLVELFYYVEELDSSLISSFPLLKALKTRISNLPTVKKFLQPGSQRKPPMDEKSLEEARKIFRF
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)