Merck
SAB1401924
Sigma-Aldrich
Anti-NKD2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Naked2
Größe auswählen
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NKD2(85409)
Allgemeine Beschreibung
In the mouse, Nkd is a Dishevelled (see DVL1; MIM 601365)-binding protein that functions as a negative regulator of the Wnt (see WNT1; MIM 164820)-beta-catenin (see MIM 116806)-Tcf (see MIM 602272) signaling pathway.[supplied by OMIM
Immunogen
NKD2 (AAH12176.1, 1 a.a. ~ 311 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGKLQSKHAAAARKRRESPEGDSFVASAYASGRKGAEEAERRARDKQELPNGDPKEGPFREDQCPLQVALPAEKAEGREHPGQLLSADDGERAANREGPRGPGGQRLNIDALQCDVSVEEDDRQEWTFTLYDFDNCGKVTREDMSSLMHTIYEVVDASVNHSSGSSKTLRVKLTVSPEPSSKRKEGPPAGQDREPTRCRMEGELAEEPRVADRRLSAHVRRPSTDPQPCSERGPYCVDENTERRNHYLDLAGIENYTSRFGPGSQLCEKRSSAPRTHSGDKARGVGLCRELWSQAGHPQWPGPFPSGLVAV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)