Merck
SAB1401867
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUAK2 antibody produced in mouse
clone 2F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp434J037, DKFZp686F01113, FLJ90349, SNARK
Größe auswählen
100 μG
CHF 473.00
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 473.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NUAK2(81788)
Immunogen
NUAK2 (NP_112214.1, 521 a.a. ~ 628 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FGSLDELAPPRPLARASRPSGAVSEDSILSSESFDQLDLPERLPEPPLRGCVSVDNLTGLEEPPSEGPGSCLRRWRQDPLGDSCFSLTDCQEVTATYRQALRVCSKLT
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)