Merck
SAB1401784
Sigma-Aldrich
Anti-MAGEE1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DAMAGE, HCA1, KIAA1587
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAGEE1(57692)
Immunogen
MAGEE1 (AAH50588.1, 1 a.a. ~ 957 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLVSQNSRRRRRRVAKATAHNSSWGEMQAPNAPGLPADVPGSDVPQGPSDSQILQGLCASEGPSTSVLPTSAEGPSTFVPPTISEASSASGQPTISEGPGTSVLPTPSEGLSTSGPPTISKGLCTSVTLAASEGRNTSRPPTSSEEPSTSVPPTASEVPSTSLPPTPGEGTSTSVPPTAYEGPSTSVVPTPDEGPSTSVLPTPGEGPGTSVPLAATEGLSTSVQATPDEGPSTSVPPTATEGLSTPVPPTRDEGPSTSVPATPGEGPSTSVLPAASDGQSISLVPTRGKGSSTSVPPTATEGLSTSVQPTAGEGSSTSVPPTPGGGLSTSVPPTATEDLSTSVPPTPGEGPSTSVLPIPGEGLSTSVPPTASDGSDTSVPPTPGEGASTLVQPTAPDGPGSSVLPNPGEGPSTLFSSSASVDRNPSKCSLVLPSPRVTKASVDSDSEGPKGAEGPIEFEVLRDCESPNSISIMGLNTSRVAITLKPQDPMEQNVAELLQFLLVKDQSKYPIRESEMREYIVKEYRNQFPEILRRAAAHLECIFRFELRELDPEAHTYILLNKLGPVPFEGLEESPNGPKMGLLMMILGQIFLNGNQAKEAEIWEMLWRMGVQRERRLSIFGNPKRLLSVEFVWQRYLDYRPVTDCKPVEYEFFWGPRSHLETTKMKILKFMAKIYNKDPMDWPEKYNEALEEDAARAFAEGWQALPHFRRPFFEEAAAEVPSPDSEVSSYSSKYAPHSWPESRLESKARKLVQLFLLMDSTKLPIPKKGILYYIGRECSKVFPDLLNRAARTLNHVYGTELVVLDPRNHSYTLYNRREMEETEEIVDSPNRPGNNFLMQVLSFIFIMGNHARESAVWAFLRGLGVQAGRKHVITCRYLSQRYIDSLRVPDSDPVQYEFVWGPRARLETSKMKALRYVARIHRKEPQDWPQQYREAMEDEANRADVGHRQIFVHNFR
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)