SAB1401732
Anti-AHI1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
AHI-1, DKFZp686J1653, FLJ14023, FLJ20069, JBTS3, ORF1
Größe auswählen
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AHI1(54806)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MPTAESEAKVKTKVRFEELLKTHSDLMREKKKLKKKLVRSEENISPDTIRSNLHYMKETTSDDPDTIRSNLPHIKETTSDDVSAANTNNLKKSTRVTKNKLRNTQLATENPNGDASVEEDKQGKPNKKVIKTVPQLTTQDLKPETPENKVDSTHQKTHTKPQPGVDHQKSEKANEGREETDLEEDEELMQAYQCHVTEEMAKEIKRKIRKKLKEQLTYFPSDTLFHDDKLSSEKRKKKKEVPVFSKAETSTLTISGDTVEGEQKKESSVRSVSSDSHQDDEISSMEQSTEDSMQDDTKPKPKKTKKKTKAVADNNEDVDGDGVHEITSRDSPVYPKCLLDDDLVLGVYIHRTDRLKSDFMISHPMVKIHVVDEHTGQYVKKDDSGRPVSSYYEKENVDYILPIMTQPYDFKQLKSRLPEWEEQIVFNENFPYLLRGSDESPKVILFFEILDFLSVDEIKNNSEVQNQECGFRKIAWAFLKLLGANGNANINSKLRLQLYYPPTKPRSPLSVVEAFEWWSKCPRNHYPSTLYVTVRGLKVPDCIKPSYRSMMALQEEKGKPVHCERHHESSSVDTEPGLEESKEVIKWKRLPGQENEDVFVLISPTMEEY
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)