Merck
SAB1401731
Sigma-Aldrich
Anti-MED18 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ20045, p28b
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MED18(54797)
Allgemeine Beschreibung
MED18 is a component of the Mediator complex, which is a coactivator for DNA-binding factors that activate transcription via RNA polymerase II (Sato et al., 2003 [PubMed 12584197]).[supplied by OMIM
Immunogen
MED18 (AAH02694.1, 1 a.a. ~ 208 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAPPVTMMPVTGGTINMMEYLLQGSVLDHSLESLIHRLRGLCDNMEPETFLDHEMVFLLKGQQASPFVLRARRSMDRAGAPWHLRYLGQPEMGDKNRHALVRNCVDIATSENLTDFLMEMGFRMDHEFVAKGHLFRKGIMKIMVYKIFRILVPGNTDSTEALSLSYLVELSVVAPAGQDMVSDDMKNFAEQLKPLVHLEKIDPKRLM
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)