Merck
SAB1401670
Sigma-Aldrich
Anti-SYCP3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
COR1, MGC71888, SCP3
Größe auswählen
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 356.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYCP3(50511)
Immunogen
SYCP3 (NP_710161.1, 1 a.a. ~ 236 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVSSGKKYSRKSGKPSVEDQFTRAYDFETEDKKDLSGSEEDVIEGKTAVIEKRRKKRSSAGVVEDMGGEVQNMLEGVGVDINKALLAKRKRLEMYTKASLKTSNQKIEHVWKTQQDQRQKLNQEYSQQFLTLFQQWDLDMQKAEEQEEKILNMFRQQQKILQQSRIVQSQRLKTIKQLYEQFIKSMEELEKNHDNLLTGAQNEFKKEMAMLQKKIMMETQQQEIASVRKSLQSMLF
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kaibiao Xu et al.
Biology of reproduction, 90(6), 119-119 (2014-03-22)
Mammalian spermatogenesis is regulated by coordinated gene expression in a spatiotemporal manner. The spatiotemporal regulation of major sperm proteins plays important roles during normal development of the male gamete, of which the underlying molecular mechanisms are poorly understood. A-kinase anchoring