Merck
SAB1401563
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF277 antibody produced in rabbit
whole antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
NRIF4, ZNF277P
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZNF277(11179)
Immunogen
ZNF277 (ENSP00000355043, 1 a.a. ~ 438 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQEDRDGSCSTVGGVGYGDSKDCILEPLSLPESPGGTTTLEGSPSVPCIFCEEHFPVAEQDKLLKHMIIEHKIVIADVKLVADFQRYILYWRKRFTEQPITDFCSVIRINSTAPFEEQENYFLLCDVLPEDRILREELQKQRLREILEQQQQERNDTNFHGVCMFCNEEFLGNRSVILNHMAREHAFNIGLPDNIVNCNEFLCTLQKKLDNLQCLYCEKTFRDKNTLKDHMRKKQHRKINPKNREYDRFYVINYLELGKSWEEVQLEDDRELLDHQEDDWSDWEEHPASAVCLFCEKQAETIEKLYVHMEDAHEFDLLKIKSELGLNFYQQVKLVNFIRRQVHQCRCYGCHVKFKSKADLRTHMEETKHTSLLPDRKTWDQLEYYFPTYENDTLLCTLSDSESDLTAQEQNENVPIISEDTSKLYALKQSSILNQLLL
Physikalische Form
Clear solution
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)