Merck
SAB1401332
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RCN1 antibody produced in mouse
clone 4D9-G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ37041, PIG20, RCAL, RCN
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum04. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum04. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D9-G3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RCN1(5954)
Allgemeine Beschreibung
Reticulocalbin 1 is a calcium-binding protein located in the lumen of the ER. The protein contains six conserved regions with similarity to a high affinity Ca(+2)-binding motif, the EF-hand. High conservation of amino acid residues outside of these motifs, in comparison to mouse reticulocalbin, is consistent with a possible biochemical function besides that of calcium binding. In human endothelial and prostate cancer cell lines this protein localizes to the plasma membrane
Immunogen
RCN1 (AAH10120, 31 a.a. ~ 331 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PTVRKERVVRPDSELGERPPEDNQSFQYDHEAFLGKEDSKTFDQLTPDESKERLGKIVDRIDNDGDGFVTTEELKTWIKRVQKRYIFDNVAKVWKDYDRDKDDKISWEEYKQATYGYYLGNPAEFHDSSDHHTFKKMLPRDERRFKAADLNGDLTATREEFTAFLHPEEFEHMKEIVVLETLEDIDKNGDGFVDQDEYIADMFSHEENGPEPDWVLSEREQFNEFRDLNKDGKLDKDEIRHWILPQDYDHAQAEARHLVYESDKNKDEKLTKEEILENWNMFVGSQATNYGEDLTKNHDEL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)