Merck
SAB1401310
Sigma-Aldrich
Anti-PRKX antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PKX1
Größe auswählen
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRKX(5613)
Immunogen
PRKX (NP_005035.1, 1 a.a. ~ 358 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAPGLAQAAAAESDSRKVAEETPDGAPALCPSPEALSPEPPVYSLQDFDTLATVGTGTFGRVHLVKEKTAKHFFALKVMSIPDVIRLKQEQHVHNEKSVLKEVSHPFLIRLFWTWHDERFLYMLMEYVPGGELFSYLRNRGRFSSTTGLFYSAEIICAIEYLHSKEIVYRDLKPENILLDRDGHIKLTDFGFAKKLVDRTWTLCGTPEYLAPEVIQSKGHGRAVDWWALGILIFEMLSGFPPFFDDNPFGIYQKILAGKIDFPRHLDFHVKDLIKKLLVVDRTRRLGNMKNGANDVKHHRWFRSVDWEAVPQRKLKPPIVPKIAGDGDTSNFETYPENDWDTAAPVPQKDLEIFKNF
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)