SAB1401185
Monoclonal Anti-HOXD3 antibody produced in mouse
clone 3C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HOX1D, HOX4, HOX4A, Hox-4.1, MGC10470
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HOXD3(3232)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
FEPHPMASNGGGFASANLQGSPVYVGGNFVESMAPASGPVFNLGHLSHPSSASVDYSCAAQIPGNHHHGPCDPHPTYTDLSAHHSSQGRLPEAPKLTH
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)