SAB1400871
Anti-NHLRC2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DKFZp779F115, Anti-FLJ20147, Anti-FLJ25621, Anti-FLJ33312, Anti-MGC45492
Größe auswählen
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NHLRC2(374354)
Immunogen
Sequence
MAGTHQIWALLLDSGKLPKKNELTKGTCLRFAGSGNEENRNNAYPHKAGFAQPSGLSLASEDPWSCLFVADSESSTVRTVSLKDGAVKHLVGGERDPMNLFAFGDVDGVGINAKLQHPLGVTWDKKRNLLYVADSYNHKIKVVDPKTKNCTTLAGTGDTNNVTSSSFTESTFNEPGGLCIGENGELLYVADTNNHQIKVMDLETKMVSVLPIFRSENAVVDGPFLVEKQKTLPKLPKSAPSIRLSPVTACAGQTLQFKLRLDLPSGSKLTEGVSSCWFLTAEGNEWLLQGQIAAGDIENISSQPTISLQIPDDCLSLEAIVSVSVFLYYCSADSSACMMKAILFSQPLQITDTQQGCIAPVELRYVF
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)