Merck
SAB1400804
Sigma-Aldrich
Anti-TRUB1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PUS4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRUB1(142940)
Allgemeine Beschreibung
Pseudouridine is an abundant component of rRNAs and tRNAs and is enzymatically generated by isomerization of uridine by pseudouridine synthase (Zucchini et al., 2003 [PubMed 12736709]).[supplied by OMIM
Immunogen
TRUB1 (NP_631908.1, 1 a.a. ~ 349 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAASEAAVVSSPSLKTDTSPVLETAGTVAAMAATPSARAAAAVVAAAARTGSEARVSKAALATKLLSLSGVFAVHKPKGPTSAELLNRLKEKLLAEAGMPSPEWTKRKKQTLKIGHGGTLDSAARGVLVVGIGSGTKMLTSMLSGSKRYTAIGELGKATDTLDSTGRVTEEKPYDKITQEDIEGILQKFTGNIMQVPPLYSALKKDGQRLSTLMKRGEVVEAKPARPVTVYSISLQKFQPPFFTLDVECGGGFYIRSLVSDIGKELSSCANVLELTRTKQGPFTLEEHALPEDKWTIDDIAQSLEHCSSLFPAELALKKSKPESNEQVLSCEYITLNEPKREDDVIKTC
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)