SAB1400584
Anti-UGT1A9 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HLUGP4, Anti-LUGP4, Anti-UDPGT, Anti-UGT1AI
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... UGT1A9(54600)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MACTGWTSPLPLCVCLLLTCGFAEAGKLLVVPMDGSHWFTMRSVVEKLILRGHEVVVVMPEVSWQLGRSLNCTVKTYSTSYTLEDLDREFKAFAHAQWKAQVRSIYSLLMGSYNDIFDLFFSNCRSLFKDKKLVEYLKESSFDAVFLDPFDNCGLIVAKYFSLPSVVFARGILCHYLEEGAQCPAPLSYVPRILLGFSDAMTFKERVRNHIMHLEEHLLCHRFFKNALEIASEILQTPVTEYDLYSHTSIWLLRTDFVLDYPKPVMPNMIFIGGINCHQGKPLPMEFEAYINASGEHGIVVFSLGSMVSEIPEKKAMAIADALGKIPQTVLWRYTGTRPSNLANNTILVKWLPQNDLLGHPMTRAFITHAGSHGVYESICNGVPMVMMPLFGDQMDNAKRMETKGAGVTLNVLEMTSEDLENALKAVINDKSYKENIMRLSSLHKDRPVEPLDLAVFWVEFVMRHKGAPHLRPAAHDLTWYQYHSLDVIGFLLAVVLTVAFITFKCCAYGYRKCLGKKGRVKKAHKSKTH
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)