Merck
SAB1400539
Sigma-Aldrich
Anti-UTP11L antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CGI-94, Anti-CGI94
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UTP11L(51118)
Immunogen
UTP11L (AAH05182.1, 1 a.a. ~ 253 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAAFRKAAKSRQREHRERSQPGFRKHLGLLEKKKDYKLRADDYRKKQEYLKALRKKALEKNPDEFYYKMTRVKLQDGVHIIKETKEEVTPEQLKLMRTQDVKYIEMKRVAEAKKIERLKSELHLLDFQGKQQNKHVFFFDTKKEVEQFDVATHLQTAPELVDRVFNRPRIETLQKEKVKGVTNQTGLKRIAKERQKQYNCLTQRIEREKKLFVIAQKIQTRKDLMDKTQKVKVKKETVNSPAIYKFQSRRKR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)