Merck
SAB1400260
Sigma-Aldrich
Anti-SH3GL3 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CNSA3, Anti-EEN-2B-L3, Anti-EEN-B2, Anti-HsT19371, Anti-SH3D2C, Anti-SH3P13
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SH3GL3(6457)
Verwandte Kategorien
Immunogen
SH3GL3 (AAH42864.1, 1 a.a. ~ 288 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSVAGLKKQFHKASQLFSEKISGAEGTKLDDEFLDMERKIDVTNKVVAEILSKTTEYLQPNPAYRAKLGMLNTVSKIRGQVKTTGYPQTEGLLGDCMLKYGKELGEDSTFGNALIEVGESMKLMAEVKDSLDINVKQTFIDPLQLLQDKDLKEIGHHLKKLEGRRLDYDYKKKRVGKIPDEEVRQAVEKFEESKELAERSMFNFLENDVEQVSQLAVFIEAALDYHRQSTEILQELQSKLQMRISAASSVPRREYKPRPVKRSSSELNGVSTTSVVKTTAYSRLEPAD
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)