SAB1400130
Anti-HSD17B2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-EDH17B2, Anti-HSD17
Größe auswählen
CHF 356.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 356.00
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSD17B2(3294)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSTFFSDTAWICLAVPTVLCGTVFCKYKKSSGQLWSWMVCLAGLCAVCLLILSPFWGLILFSVSCFLMYTYLSGQELLPVDQKAVLVTGGDCGLGHALCKYLDELGFTVFAGVLNENGPGAEELRRTCSPRLSVLQMDITKPVQIKDAYSKVAAMLQDRGLWAVINNAGVLGFPTDGELLLMTDYKQCMAVNFFGTVEVTKTFLPLLRKSKGRLVNVSSMGGGAPMERLASYGSSKAAVTMFSSVMRLELSKWGIKVASIQPGGFLTNIAGTSDKWEKLEKDILDHLPAEVQEDYGQDYILAQRNFLLLINSLASKDFSPVLRDIQHAILAKSPFAYYTPGKGAYLWICLAHYLPIGIYDYFAKRHFGQDKPMPRALRMPNYKKKAT
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)