SAB1400087
Monoclonal Anti-EEF1D antibody produced in mouse
clone 4B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-EF-1D, Anti-FLJ20897, Anti-FP1047
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EEF1D(1936)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MRSGKASCTLETVWEDKHKYEEAERRFYEHEATQAAASAQQLPAEGPAMNGPGQDDPEDADEAEAPDGGSRRDPRKSQDSRKPLQKKRKRS
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable